Learn More
2-Metil-2-(4-metilfenil)morfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494650 250 mg 250 miligramos
11404660 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50732.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 902836-81-1 | C12H17NO | 191.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902836-81-1
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD08060961
Clave InChI NQYMBSUCKZVKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-p-tolyl morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl morpholine, 2-methyl-2-p-tolylmorpholine, 2-methyl-2-p-tolyl-morpholine, 2-4-methylphenyl-2-methylmorpholine, morpholine, 2-methyl-2-4-methylphenyl
PubChem CID 24208807
Nombre IUPAC 2-metil-2-(4-metilfenil)morfolina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CNCCO2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Punto de fusión 49°C to 51°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.28
Porcentaje de pureza 97%