Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-metil-2-(1-metilbutil)-propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-(1-methylbutyl)-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 92155-94-7 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methyl(1-methylbutyl)-malonic Acid Diethyl Ester, NSC 128194 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5?,6?,7-,8?/m0/s1 |
| SMILES | OCCN1CC(O)C(O)[C@@H](O)C1CO |
| Nombre IUPAC | (3S)-1-(2-hidroxietil)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.111 |