Learn More
2-Metil-2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)ethanol |
| CAS | 633336-01-3 |
| Fórmula molecular | C6H13NOS2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1,3,5-yl)isopropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NOS2/c1-6(8)2-7-3-9-5-10-4-7/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | O=C1CC(C2=CC=CC=C2N1)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3,5-ditiazinan-5-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0439 |