Learn More
2-Metil-1H-quinolina-4-ona, TRC
Código de producto. 30008859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008859 250 mg 250 miligramos
30008692 100 mg 100 miligramos
30006170 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM396080250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5660-24-2
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.18
Sinónimo 2-Methyl-4(1H)-quinolinone, 2-Methyl-1,4-dihydro-4-oxoquinoline, 2-Methyl-1,4-dihydroquinolin-4-one, 2-Methyl-1H-quinolin-4-one, 2-Methyl-4(1H)-quinolone, 2-Methyl-4-quinolinone, 4(1H)-Quinaldone
Nombre IUPAC 2-metil-1H-quinolin-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)c2ccccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-quinolin-4-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684