Learn More
2-Methyl-1H-indol-5-amine, 97%
Código de producto. 10597893
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10597893 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10597893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC34875DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS 7570-49-2
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H10N2
Número MDL MFCD02093426
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-amino-2-methylindole, 2-methyl-5-aminoindole, 2-methylindole-5-ylamine, pubchem7273, acmc-209ozq, 2-methylindole-5-amine, 2-methyl-5-amino-1h-indole, bidd:gt0193, 5-amino-2-methyl-1h-indole, 2-methyl-1h-indol-5-ylamine
Clave InChI JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=CC(N)=CC=C2N1
Nombre IUPAC 2-metil-1H-indol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 146.19
PubChem CID 2733992
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks