Learn More
2-metil-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
2-metil-1H-imidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1H-imidazole |
| CAS | 693-98-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methyl-1H-imidazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | Cc1ncc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1H-imidazol |
| Mostrar más |