Learn More
2-metil-1H-imidazol-4-carbotiamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10009471 250 mg 250 miligramos
10652073 1 g 1 g
11360747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10009471 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02117CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 129486-91-5
Fórmula molecular C5H7N3S
Peso molecular (g/mol) 141.192
Número MDL MFCD03659724
Clave InChI MNYPQSNAWPZXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1h-imidazole-4-carbothioamide, 1h-imidazole-5-carbothioamide,2-methyl, 1h-imidazole-5-carbothioamide, 2-methyl, acmc-1c27g, amino 2-methylimidazol-4-yl methane-1-thione, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbothioamide
PubChem CID 2796714
Nombre IUPAC 2-metil-1h-imidazol-5-carbotiamida
SMILES CC1=NC=C(N1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.2
Porcentaje de pureza 97%