Learn More
2-Metil-1h,2h,3h,4h,9h-pirido[3,4-b]indol, TRC
Código de producto. 30007019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007019 10 mg 10 miligramos
30003250 25 mg 25 miligramos
30004997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20336110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13100-00-0
Fórmula molecular C12 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 186.253
Sinónimo 2,3,4,9-Tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, 2-Methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole, 2-Methyltetrahydro-β-carboline, N-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline, NSC 683435;
Nombre IUPAC 2-metil-1,3,4,9-tetrahidropirido[3,4-b]indol
SMILES CN1CC2=C(CC1)C3C(=CC=CC=3)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido[3,4-b]indole
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2/c1-14-7-6-10-9-4-2-3-5-11(9)13-12(10)8-14/h2-5,13H,6-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.116