Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-tetralone |
| Nombre de nota | 99% |
| CAS | 1590-08-5 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Amarillo a naranja |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Punto de ebullición | 127°C to 131°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Methyl-1-tetralone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.