Learn More
2-Metil-1-tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395265 1 g 1 g
11385265 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31865.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1590-08-5 | Molecular Formula: C11H12O | Molecular Weight: 160.216 g/mol
Methylation of 1-tetralone followed by the subsequent dehydrogenation of 2-methyl-1-tetralone in the presence of Pd/C catalyst also has been reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
También se ha informado de la metilación de 1-tetralona seguida de la posterior deshidrogenación de 2-metil-1-tetralona en presencia del catalizador Pd/C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1590-08-5
Fórmula molecular C11H12O
Peso molecular (g/mol) 160.216
Número MDL MFCD00001690
Clave InChI GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
PubChem CID 102650
Nombre IUPAC 2-metil-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-tetralone
Densidad 1.058
Punto de ebullición 129°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1-tetralone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylnaphthalen-1-one