Learn More
2-metil-1-tetralona-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-tetralone-13C6 |
| CAS | 1346601-79-3 |
| Fórmula molecular | C513C6H12O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Oxo-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-13C6, 2-Methyl-1-tetralone-13C6, 2-Methyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one-13C6, 2-Methyl-.alpha.-tetralone-13C6, 3,4-Dihydro-2-methyl-1(2H)-naphthalenone-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,9+1,10+1 |
| SMILES | CC1CC[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1089 |