Learn More
2-metil-1-pirrolina, TRC
Código de producto. 30465527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465527 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30465527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3051655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-pyrroline
CAS 872-32-2
Fórmula molecular C5H9N
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
SMILES CC1=NCCC1
Nombre IUPAC 5-metil-3,4-dihidro-2H-pirrol
Peso molecular (g/mol) 83.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.0735