Learn More
2-metil-1-pirrolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-pyrroline |
| CAS | 872-32-2 |
| Fórmula molecular | C5H9N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-5-methyl-2H-pyrrole, 2-Methyl-1-pyrroline, 2-Methyl-delta1-pyrroline, 4,5-Dihydro-2-methyl-3H-pyrrole, 5-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=NCCC1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-3,4-dihidro-2H-pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 83.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0735 |