Learn More
2-Metil-1-pirrolina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386259 25 mL 25 ml
11376259 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044853.AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
2-Methyl-1-pyrroline acts as monocyclic imine. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-32-2
Fórmula molecular C5H10N
Peso molecular (g/mol) 84.14
Número MDL MFCD00128806
Clave InChI OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
Nombre IUPAC 5-metil-3,4-dihidro-2H-pirrol
SMILES C[C+]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-pyrroline
Densidad 0.878 g/mL
Punto de ebullición 104°C to 105°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Cantidad 25 mL
Número UN UN2733
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Forma física Líquida