Learn More
2-Metil-1-pirrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10241323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10241323 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10241323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 135070250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-32-2 | C5H10N | 84.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-32-2
Fórmula molecular C5H10N
Peso molecular (g/mol) 84.14
Número MDL MFCD00128806
Clave InChI OZLJZWIVBYLSOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-pyrroline, 3,4-dihydro-5-methyl-2h-pyrrole, 1pyrroline2methyl, 2h-pyrrole, 3,4-dihydro-5-methyl, pubchem9412
PubChem CID 70103
ChEBI CHEBI:78856
SMILES C[C+]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-pyrroline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De beige a blanco
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 104.0°C to 105.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC 5-metil-3,4-dihidro-2H-pirrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos