Learn More
Bromuro de 2-metil-1-propenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965961 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
11955961 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435568000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38614-36-7 | C4H7BrMg | 159.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38614-36-7 , 109-99-9
Fórmula molecular C4H7BrMg
Peso molecular (g/mol) 159.31
Número MDL MFCD00209600
Clave InChI BKVIQODYSREJQH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-1-propenylmagnesium bromide, 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide, 2-methylpropenylmagnesium bromide, 2-methyl-propenylmagnesium bromide, 2-methylpropenyl magnesium bromide, bkviqodysrejqh-uhfffaoysa-m, 2-methyl propenyl magnesium bromide, 2-methylprop-1-enylmagnesium bromide, 2-methylprop-1-enyl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 4456485
Nombre IUPAC bromuro de magnesio(2+) 2-metilprop-1-en-1-ida
SMILES CC(C)=C[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
% mín. CAS 7.53, 90.8
% máx. CAS 9.2, 92.47
Color Naranja a amarillo
Densidad 0.9520g/mL
Temperatura de inflamación −15°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.952
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.31
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.