Learn More
2-Metil-1-propanol, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10714492 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714492 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Código de producto. 10714492 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 412640010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propanol
Nombre de nota For HPLC
CAS 78-83-1
Absorbancia 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.1 max. at 245nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 219nm
Punto de fusión -108.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 108.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Índice de refracción 1.3945 to 1.3965
Cantidad 1 L
Beilstein 01,373
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15,5176
Gravedad específica 0.8
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Viscosidad 4 Pas (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.45%
Grado HPLC
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-1-propanol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.