Learn More
2-Metil-1-Propanol, Solstice
Código de producto. 15643880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15643880 2.5 L 2.50 litro
15633880 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15643880 Proveedor Fluka N.º de proveedor 330642.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    133.77€ / 2.5 litros
    Ahorro 51.23€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-Propanol
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Densidad 0,803 g/mL a 25 °C
Temperatura de inflamación 28 °C (82,4 °F)
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Cantidad 2.5 L
Número UN 1212
Beilstein 1730878
Densidad del vapor 2,55 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-1-ol