Learn More
2-Methyl-1-propanol, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15692840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692840 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15692840 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2704661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-propanol
Punto de fusión -108°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
Absorbancia max. 0.50 at 230 nm, max. 1.0 at 219 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 330 nm, max. 0.03 at 260 nm, max. 0.05 at 250 nm, max. 0.10 at 245 nm
CAS 78-83-1
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.803 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 28°C
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2OH
Número MDL MFCD00004740
Número UN UN1212
Beilstein 1730878
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Punto de ebullición 108°C
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 74.123
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza >99.45%
Grado HPLC