Learn More
2-metil-1-fenilpropano-d14, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isobutylbenzene-D14 |
| CAS | 350818-58-5 |
| Fórmula molecular | C10 D14 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, [2-(methyl-d3)propyl-1,1,2,3,3,3-d6]- (9 CI), [2-(Methyl-d3)propyl-1,1,2,3,3,3-d5]benzene-2,3,4,5,6-d5, 2-(Methyl-d3)-1-(phenyl-d5)propane-1,1,2,3,3,3-d5, Isobutylbenzene-d14, Isobutylbenzene-D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9 H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8D2,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.3044 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.1974 g/mol |
| Mostrar más |