Learn More
2-metil-1-(fenilmetil)-3-pirrolidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinamine |
| CAS | 70325-82-5 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2/c1-10-12(13)7-8-14(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9,13H2,1H3 |
| SMILES | CC1C(N)CCN1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-2-metilpirrolidin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 190.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.147 |