Learn More
2-Metil-1-fenil-2-propen-1-ol, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449986 5 g 5 g
11459986 25 g 25 g
11469986 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20936.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4383-08-8 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4383-08-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00046630
Clave InChI ZGYBYYJGIKPBFD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol, acmc-1bn9z, alpha-isopropenylbenzenemethanol, 1-phenyl-2-methyl-2-propen-1-ol, 2,6-dichloro-9-methyl-10h-purine
PubChem CID 138211
Nombre IUPAC 2-Metil-1-fenilprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)C(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico