Learn More
2-Metil-1-fenil-2-propanol, TRC
Código de producto. 30008441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008441 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30008441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2929755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
CAS 100-86-7
Fórmula molecular C10H14O
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha,alpha-Dimethylbenzeneethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol, 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl Alcohol, 1,1-Dimethylphenylethanol;1-Benzyl-1-methylethanol, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methylpropane, 1-Phenyl-2-methylpropan-2-ol, 2-Benzyl-2-propanol;2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane, 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol, 2-Methyl-3-phenyl-2-propanol, Benzyldimethylcarbinol, DMBC, Dimethylbenzylcarbinol, NSC 27228, NSC 46103, NSC 5236, Phenyl-tert-butanol, alpha,alpha-Dimethylphenethanol, alpha,alpha-Dimethylphenethyl Alcohol;
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
SMILES CC(C)(O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-metil-1-fenilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 150.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045