Learn More
2-Metil-1-fenil-2-propanol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392256 500 g 500 g
11382256 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03679.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-86-7 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol is used in confecting floral essences, such as lily, narcissus, jasmine and keiskei and other advanced floral essences. Its acetic ester has fresh fragrance so that it has especial value.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-fenil-2-propanol se utiliza en la producción de esencias florales, con aroma a lirio, narcisos, jazmín y la planta japonesa Angelica keiskei, y de otras esencias florales más sofisticadas. La fragancia fresca de su éster acético le dé un valor añadido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-86-7
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00004465
Clave InChI RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
PubChem CID 7531
Nombre IUPAC 2-metil-1-fenilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 0.974
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 500 g
Beilstein 1855608
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza ≥98%