Learn More
2-Metil-1-fenil-1-propeno (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-phenyl-1-propene |
| CAS | 768-49-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzene, (2-methyl-1-propen-1-yl)-, Benzene, (2-methyl-1-propenyl)- (9CI), Benzene, (2-methylpropenyl)- (6CI,7CI,8CI), Benzene, isobutenyl- (3CI), (2-Methyl-1-propen-1-yl)benzene, (2-Methyl-1-propenyl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene, 1,1-Dimethyl-2-phe |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=Cc1ccccc1)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-1-enilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.094 |