Learn More
2-Metil-1-fenil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485586 5 g 5 g
11495586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20729.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-69-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
It is used in the large-scale preparation of (R)-and (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol and also in the baker's yeast mediated asymmetric reduction of cinnamaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación a gran escala de etanol de (R)- y (S)-1-(2, 4, 6-triisopropilfenilo), y también en la reducción asimétrica mediada por levadura de derivados de cinamaldehído.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-69-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00065000
Clave InChI GMDYDZMQHRTHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-phenyl-1-propanol, .alpha.-isopropylbenzyl alcohol, isopropyl benzyl alcohol, 2-methyl-1-phenylpropanol, benzenemethanol, .alpha.-1-methylethyl, 1-phenyl-2-methylpropyl alcohol, 1r-2-methyl-1-phenyl-propan-1-ol, phenylisopropylcarbinol, isopropylphenylcarbinol, acmc-20anr9
PubChem CID 95626
Nombre IUPAC 2-Metil-1-fenilpropan-1-ol
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Densidad 0.964
Punto de ebullición 124°C to 125°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%