Learn More
2-Metil-1-fenil-1-pentanol, eritro + treo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429007 1 g 1 g
11439007 5 g 5 g
11449007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20596.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73177-67-0
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.275
Número MDL MFCD00049211
Clave InChI AKMRXUUGAJOMFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-phenyl-1-pentanol, 2-methyl-1-phenyl-1-pentanol, erythro + threo, 2-pentyl phenyl carbinol, 2-methyl-1-phenyl-1-pentanol, threo + erythro
PubChem CID 144583
Nombre IUPAC 2-Metil-1-fenilpentan-1-ol
SMILES CCCC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-phenyl-1-pentanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.27
Porcentaje de pureza 97%