Learn More
Ácido 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1134335-04-8 |
| Fórmula molecular | C11H11NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-12-6-9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CN1CC(C(=O)O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metil-1-oxo-3,4-dihidroisoquinolin-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0739 |