Learn More
2-metil-1-[N-metil-N-(3,3-difenilpropil)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Descripción
2-metil-1-[N-metil-N-(3,3-difenilpropil)amino]propan-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 100442-33-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 297.43 |
| Mostrar más |