Learn More
2-Metil-1-morfolino-2-propanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453753 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10103602 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453753 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01187CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6105-75-5
Fórmula molecular C8H18N2O
Peso molecular (g/mol) 158.25
Número MDL MFCD01714129
Clave InChI JCXYZQUYVNLCTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-morpholinopropan-2-amine, 2-methyl-1-morpholin-4-yl propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine, 2-methyl-1-morpholino-2-propanamine, 4-2-amino-2-methylpropyl morpholine, morpholine, 4-2-amino-2-methylpropyl, morpholine, n-2-aminoisobutyl, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethyl amine, 4-morpholineethanamine, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 201497
Nombre IUPAC 2-metil-1-morfolin-4-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(N)CN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-morpholino-2-propanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%