Learn More
Ácido 2-metil-1-ciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 56586-13-1 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1CCCCC1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metilciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |