Learn More
(+/-)-2-Metil-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404867 2500 mL 2500 ml
11349589 100 mL 100 ml
11494857 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21825.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-1-butanol es un metabolito volátil producido por varias especies de plantas diferentes. Se utiliza como disolvente en síntesis orgánica (introducción del grupo amilo activo), lubricantes, plastificadores, aditivos para aceites y pinturas. También se emplea como agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en agua. [183 g/l (0 °C)] y alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-32-6
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004743
Clave InChI QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
Nombre IUPAC 2-metilbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.815
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.411
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718810
Índice Merck 14,6030
Información de solubilidad Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%