Learn More
2-Metil-1-butanotiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495047 5 g 5 g
11405057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21949.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1878-18-8 | C5H12S | 104.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-18-8
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.21
Número MDL MFCD00004883
Clave InChI WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 2-methyl, 2-methylbutyl mercaptan, 2-methylbutanethiol, fema no. 3303, 2-methyl-butanethiol, acmc-1cuce, 2-methyl-1-butane thiol, 1-butanethiol,2-methyl, 1-mercapto-2-methylbutane
PubChem CID 15877
Nombre IUPAC 2-metilbutano-1-tiol
SMILES CCC(C)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-butanethiol
Densidad 0.845
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 19°C (67°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 99%