Learn More
2-Metil-1,8-naftiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416937 1 g 1 g
15426937 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34032.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1569-16-0
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD04066717
Clave InChI FSWRUYCICUXURT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,8 naphthyridine, 2-methyl 1,8-naphthyridine, 2-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 2-methyl, 2-methylpyridino 2,3-b pyridine, 2-methyl-1,8-naphtyridine, 2-methyl 1,8 naphthyridine, methylnaphthyridine, 2-methylnaphthyridine
PubChem CID 74073
Nombre IUPAC 2-metil-1,8-naftiridina
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,8-naphthyridine
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,8-naphthyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-1,8-naphthyridine