Learn More
Ácido 2-metil-1,5-difenil-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10691693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10691693 10 g 10 g
10009561 1 g 1 g
10187814 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10691693 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00294EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 109812-64-8
Fórmula molecular C18H15NO2
Peso molecular (g/mol) 277.323
Número MDL MFCD01567220
Clave InChI DWIYTBRYOQDHTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,5-diphenyl-2-methylpyrrole-3-carboxylic acid, 2-methyl-1,5-diphenyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl, maybridge1_008589, acmc-20mclm, 2-methyl-1,5-diphenyl-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2735512
Nombre IUPAC ácido 2-metil-1,5-difenilpirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(N1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 5-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 97%