Learn More
2-metil-1-[4-(trifluorometil)fenil]propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one |
| CAS | 64436-58-4 |
| Fórmula molecular | C11H11OF3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11F3O/c1-7(2)10(15)8-3-5-9(6-4-8)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-[4-(trifluorometil)fenil]propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.19 |