Learn More
2-Metil-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460134 250 g 250 g
11440134 10 g 10 g
11450134 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13593.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metil-1,4-naftoquinona es un compuesto protrombogénico y se utiliza como modelo de quinona en cultivos celulares e investigaciones in vivo. La 2-metil-1,4-naftoquinona es un análogo sintético de la 1,4-naftoquinona con un grupo metilo en la posición 2. La 2-metil-1,4-naftoquinona se puede utilizar como agente inductor de lesiones oxidativas.
Solubilidad
Soluble en metanol
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-27-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Número MDL MFCD00001681
Clave InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nombre IUPAC 2-Metilnaftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión 104°C to 107°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1908453
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5831
Información de solubilidad Soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%