Learn More
2-Metil-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071200 25 g Frasco de vidrio 25 g
10626534 5 g Frasco de vidrio 5 g
10657092 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-27-5
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00001681
Clave InChI MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
Nombre IUPAC 2-Metilnaftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 4-naphthoquinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 108.0°C
Color Verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, II, 656
Índice Merck 15, 5899
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol (1g/60 mL),benzene (1g/10 mL,soluble in vegetable oils (1g/50 mL),moderately soluble in chloroform and carbon tetrac
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.