Learn More
2-Metil-1,4-naftalenediol, TRC
Código de producto. 30465684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465684 250 mg 250 miligramos
30481337 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30465684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM323135250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-85-6
Fórmula molecular C11 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 1,4-Dihydroxy-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1,4-dihydroxynaphthalene, 2-Methyl-1,4-naphthohydroquinone, 2-Methyl-1,4-naphthoquinol, 2-Methylhydronaphthoquinone, 2-Methylnaphthalene-1,4-diol, 4-Hydroxy-3-methyl-α-naphthol, Dihydrovitamin K3, Menadiol, Reduced Menadione, Reduced Vitamin K3, Vitamin K3H2
Nombre IUPAC 2-metilnaftaleno-1,4-diol
SMILES Cc1cc(O)c2ccccc2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-naphthalenediol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6,12-13H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681