Learn More
2-metil-1-(4-(metiltio)fenil)-2-morfolinopropan-1-ona, TRC
Código de producto. 30479241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479241 2.5 g 2.50 g
30464411 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3396252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone
CAS 71868-10-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15H21NO2S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropane-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropanone, 2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one, Caccure 907, Chemcure 709, Ciba 907, D 177, GR 907, Genocure PMP, I 907, IC 907, IHT-PI 907, IR 907, Irg 907, Irgacure 184C, Irgacure 907, Irgacure I 907, JR 907, Photocure 907, Photoinitiator 907, Runtecure 1107, SB-PI 777, UV-Cure D 177, photoinitiator 970, α-Methyl-4-(methylmercapto)-mopholinopropiophenone, α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
SMILES CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
Nombre IUPAC 2-metil-1-(4-metilsulfanilfenil)-2-morfolin-4-ilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 279.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1293
Porcentaje de pureza >95