Learn More
2-metil-1-[4-(metilsulfonil)fenil]-2-propen-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propen-1-one |
| CAS | 516453-68-2 |
| Fórmula molecular | C11H12O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-(4-metilsulfonilfenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0507 |