Learn More
2-metil-1-[4-(metilsulfonil)fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-59-3 |
| Fórmula molecular | C11H14O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-Methylsulfonylisobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3S/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(7-5-9)15(3,13)14/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0664 |