Learn More
2-metil-1-[4-(metilsulfanil)fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 53207-58-2 |
| Fórmula molecular | C11H14OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1-(4-methylsulfanylphenyl)propan-1-one, p-(Methylthio)isobutyrophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14OS/c1-8(2)11(12)9-4-6-10(13-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1-(4-metilsulfanilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 194.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0765 |