Learn More
Carbonato de 2-[metil-1-(4-metoxifenil)metoxi]propil-4'-nitrofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Methyl-1-(4-methoxyphenyl)methoxy]propyl-4'nitrophenyl C |
| CAS | 1076198-54-3 |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO7/c1-13(26-14(2)15-4-8-17(24-3)9-5-15)12-25-19(21)27-18-10-6-16(7-11-18)20(22)23/h4-11,13-14H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(C)OC(C)COC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Carbonato de 2-[1-(4-metoxifenil)etoxi]propilo (4-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 375.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1318 |