Learn More
2-metil-1,4-butanodiol, TRC
Código de producto. 30468496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468496 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30468496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22249550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-butanediol
CAS 2938-98-9
Fórmula molecular C5H12O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES C(CCO)(CO)C
Nombre IUPAC 2-metilbutano-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 104.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837