Learn More
2-metil-1,4-butanodiol, TRC
Código de producto. 30475290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475290 10 mg 10 miligramos
30475047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22249510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,4-butanediol
CAS 2938-98-9
Fórmula molecular C5H12O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O2/c1-5(4-7)2-3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES C(CCO)(CO)C
Nombre IUPAC 2-metilbutano-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 104.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0837