Learn More
Ácido 2-metil-1,3-tiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10572662 1 g 1 g
10394702 250 mg 250 miligramos
10321665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05701DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 35272-15-2
Fórmula molecular C5H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 143.16
Número MDL MFCD03407332
Clave InChI ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-methyl-4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-thiazole4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 284728
Nombre IUPAC ácido 2-metil-1,3-tiazol-4carboxílico
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%