Learn More
2-Metil-1,3-tiazol-4-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10213432 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10275424 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10213432 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB02802DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 174223-29-1
Fórmula molecular C5H6N2S2
Peso molecular (g/mol) 158.237
Número MDL MFCD00052167
Clave InChI DIOPPULTIGEDCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthiazole-4-carbothioamide, amino 2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methane-1-thione, maybridge4_004334, 2-methylthiazole-4-thiocarboxamide, 4-thiazolecarbothioamide,2-methyl, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl, 2-methylthiazole-4-carbothioic acid amide, 4-thiazolecarbothioamide, 2-methyl-9ci
PubChem CID 2744365
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazol-4-carbotioamida
SMILES CC1=NC(=CS1)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.25
Porcentaje de pureza 97%