Learn More
2-metil-1,3-tiazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10471684 250 mg 250 miligramos
10644385 1 g 1 g
10021214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC05704CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20949-84-2
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.16
Número MDL MFCD06655197
Clave InChI AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763191
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 97%