Learn More
(2-metil-1,3-tiazol-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |